Learn More
SP Tubes RMN à haut débit Wilmad-LabGlass™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Quantité:
100 paquet
50 paquet
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- La courbure moyenne de 60 microns garantit la clarté du spectre pour les échantillons de petites molécules (poids moléculaires <250) jusqu’à 600 MHz.
- La surface de marquage 2x plus large supprime les noms d’échantillons serrés et illisibles
- La surface d’écriture sérigraphiée empêche les noms d’échantillons d’être facilement essuyés
- Conçu pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen
- Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
- En verre ASTM E de classe B, type 1
- 100 % inspecté pour détecter les défauts de surface et les dimensions physiques
Remarque : Pour les expériences impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision Wilmad.
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 178 mm |
| Matériau | Glass (Type 1, Class B) |
| Type de produit | High Throughput NMR Tube |
| Diamètre (métrique) externe | 5±0,02 mm |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0,43 mm |
| Quantité | 50 paquet |