Learn More
Bel-Art™ Tubes RMN à paroi mince à haut débit SP Scienceware™ Wilmad™, 3 mm de dia. ext. et 4 po de long, avec bouchon Bruker SampleJet
Minutieusement inspecté pour assurer le succès de vos expériences – conçu pour une utilisation de routine avec la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen.
Marque: Bel-Art™ 66000-0077
Alert:
Ne pas utiliser avec les centrifugeuses en céramique.
Description
Vendu par boîte de 100Spécification
102 mm | |
Haut débit | |
Tube & bouchon Bruker™ SampleJet | |
0,27 mm | |
Wilmad™ WG-3000-4-SJ |
2,99±0,03 mm | |
Pour une utilisation avec le système Bruker™ SampleJet | |
4 po | |
100 / boîte |