Learn More
Bel-Art™ Revêtement pour tube d’échantillonnage en FEP de 3 mm SP Scienceware™ Wilmad™
Offre un environnement exempt de contamination pour les recherches RMN utilisant des composés chimiques corrosifs tels que les solutions d’acide fluorhydrique, de bifluorure d’ammonium et d’hydroxyde concentré. Les liners en FEP de 3 mm pour tubes à échantillons Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ sont compatibles avec les tubes RMN Wilmad de 7 po.
Marque: Bel-Art™ 66000-0371
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fond rond et paroi mince pour minimiser les pertes de facteur de remplissage.
- Non rigide ; Se redresse lors de l’insertion dans le tube à échantillon.
- Bouchon en PTFE fourni avec chaque liner.
- Déconseillé pour les expériences à température élevée.
Spécification
202 mm | |
Doublure de tube | |
1,50 mm | |
6003 |
FEP | |
1,95 mm | |
8 in |