Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 20 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi moyenne
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
293.76€ - 300.90€
Spécification
Camber (Metric) 25 µm
Concentricity (Metric) 51 µm
Diamètre (métrique) externe 18,000±0,013 mm
Diamètre (métrique) interne 18,050±0,013 mm
Intensité de champ 350 MHz
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes: Tube et bouchon jetable
Produits 3
Code produit Marque Modèle Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15388898
Afficher les documents Détails de la promotion
Wilmad-LabGlass™
66352-2095
20-9-9-5 228,6 mm
N/A
15358898
Afficher les documents Détails de la promotion
Wilmad-LabGlass™
66352-2075
20-9-7-5 178 mm
N/A
15378898
Afficher les documents Détails de la promotion
Wilmad-LabGlass™
66352-2085
20-9-8-5 203,2 mm
N/A
Description
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
  • Classe hydrolytique 1
  • En verre borosilicaté conforme aux exigences de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1 ; Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Spécification
25 µm
18,000±0,013 mm
350 MHz
0,97 mm
51 µm
18,050±0,013 mm
Pour les expériences nécessitant une qualité d’alignement extrême (expériences et études impliquant des échantillons biologiques avec champ élevé / ultra-élevé, sans centrifugation, multidimensionnelles, multi-noyaux et polarisation nucléaire dynamique)