Learn More
Bel-Art™ Flacon Dewar décalé pour azote Suprasil de 150 ml SP Scienceware™ Wilmad™, pour Bruker
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Pour les études à 77 K
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flacon de 150 ml durant 30 minutes après un remplissage
- Compatible avec la cavité Bruker™ X-band
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Cavité Bruker X-band |
| À utiliser avec (application) | Pour les études à 77 K |
| Comprend | Flacon Dewar |
| Modèle | WG-853-B-Q |
| Volume (métrique) | 150 mL |