Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi fine
Code produit. 15368798 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modèle:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PP-9-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
513-7PP-9-5
Intensité de champ:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Épaisseur (métrique) de paroi:
0,46 mm
0,55 mm
Conditionnement:
Pack de 5
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit. 15368798
Marque: Wilmad-LabGlass™ 662001085
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes
Tube et bouchon jetable
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
  • Classe hydrolytique 1
  • En verre borosilicaté conforme aux exigences de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1 ; Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Camber (Metric) 51 µm
Concentricity (Metric) 254 µm
Longueur (métrique) 203,2 mm
Matériau Glass (Type 1, Class A)
Type de produit High Precision NMR Sample Tube
Diamètre (métrique) externe 9,9935±0,0065 mm
Diamètre (métrique) interne 9,070±0,013 mm
Intensité de champ 200 MHz
À utiliser avec (application) Pour les expériences nécessitant une qualité d’alignement extrême (expériences et études impliquant des échantillons biologiques avec champ élevé / ultra-élevé, sans centrifugation, multidimensionnelles, multi-noyaux et polarisation nucléaire dynamique)
Longueur (impériale) 8 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,46 mm
Modèle 513-1PP-8-5