Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi moyenne
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
267.24€ - 380.00€
Spécification
Camber (Metric) | 13 µm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 38 µm |
Diamètre (métrique) externe | 9,9935±0,0065 mm |
Diamètre (métrique) interne | 8,160±0,013 mm |
Intensité de champ | 200 MHz |
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes: Tube et bouchon jetable
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15308988
|
Wilmad-LabGlass™
66502-1075 |
513-7PPM-7-5 | 178 mm |
380.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15318988
|
Wilmad-LabGlass™
66502-1085 |
513-7PPM-8-5 | 203,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15328988
|
Wilmad-LabGlass™
66502-1095 |
513-7PPM-9-5 | 228,6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
- Classe hydrolytique 1
- En verre borosilicaté conforme aux exigences de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1 ; Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
13 µm | |
9,9935±0,0065 mm | |
200 MHz | |
0,92 mm |
38 µm | |
8,160±0,013 mm | |
Idéal pour les expériences nécessitant une qualité d’alignement extrême (expériences et études impliquant des échantillons biologiques™ avec champ élevé / ultra-élevé, sans centrifugation, multidimensionnelles, multi-noyaux et polarisation nucléaire dynamique) |