Learn More
Gibco™ Milieu E de William, supplément GlutaMAX™
Le supplément GlutaMAX™ limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la viabilité et la croissance cellulaires dans un format facile à utiliser.
Marque:  Gibco™ 32551020
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10043282
  • 47.83€ / 500mL
Expédition estimée: 10-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Le milieu à supplémentation modérée en sérum a été élaboré par Williams et Gunn pour les cultures cellulaires de longue durée de cellules épithéliales de foie de rat adulte
  • Le milieu E de William Gibco™ permet également de mettre en culture des hépatocytes de plusieurs espèces comme les cellules HepaRG™ d’origine humaine
  • Ce milieu contient des ingrédients uniques, notamment les éléments zinc, fer, manganèse, ainsi que des amino-acides non indispensables, l’agent de réduction glutathion et un lipide, le linoléate de méthyle
  • Le supplément GlutaMAX™ limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser
Modifié comme suit
  • Avec : GlutaMAX™, rouge de phénol
  • Sans : HEPES
Utilisation du milieu E de Willam
  • Le milieu ne contient ni protéines ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 5 à 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Le milieu E de William utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l)
  • Il nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture de cellules de mammifères
Milieu E de William
Sans HEPES
GlutaMAX™
Température ambiante
Cellules de mammifères
Liquide
GlutaMAX
Emballage durable
500 mL