Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accessoire pour mélangeur / broyeur Wig-L-Bug™, pilons à bille, 9,52 mm de dia.
Click to view available options
Description de l’article:
Quantité :100/boîte
Quantité :25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Description de l’article | Quantité :100/boîte |
| Diamètre (impériale) externe | 0,375 po |
| Diamètre (métrique) externe | 9,52mm |
| Type de produit | Pilon à bille |
| À utiliser avec (équipement) | Mélangeur / broyeur Wig-L-Bug (AA42627KT) |