Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accessoires Wig-L-Bug™
Pour une utilisation avec le mélangeur / broyeur numérique Wig-L-Bug
21.30€ - 143.72€
Spécification
Description | Accessoire pour le mélangeur / broyeur numérique Wig-L-Bug |
---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Quantité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Quantité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15446505
|
Thermo Scientific Chemicals
042628.KJ |
1 ft. | 5/Pk. | Polystyrene Vial | N/A | ||||
15456505
|
Thermo Scientific Chemicals
042628.KM |
1 pi | 25/boîte | Flacon en polystyrène |
49.04€
25 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11405280
|
Thermo Scientific Chemicals
044530.KM |
2 ft. | 25/Pk. | Polystyrene Vial | N/A | ||||
11415280
|
Thermo Scientific Chemicals
044530.KN |
2 pi | 100/boîte | Flacon en polystyrène |
143.72€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15402007
|
Thermo Scientific Chemicals
044531.KT |
Each | Vial Adapter | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Flacon en polystyrène avec bouchon antidérapant en polyéthylène ; 1 pi de longueur x 0,5 po de diamètre.
- Flacon en polystyrène avec bouchon antidérapant en polyéthylène ; 2 pi de longueur x 0,5 po de diamètre.
- Adaptateur pour flacons de 2 po de longueur et de 0,5 po de diamètre
Spécification
Accessoire pour le mélangeur / broyeur numérique Wig-L-Bug |