Learn More
Sampling Systems™ Brosses larges de nettoyage d’échantillonneur
Assurez-vous que l’échantillonneur est correctement nettoyé pour éviter toute contamination croisée. Les brosses larges de nettoyage d’échantillonneur Sampling Systems™ sont une gamme de brosses idéales pour le nettoyage des échantillonneurs en acier inox et en plastique.
25.75€ - 45.25€
Spécification
Type de produit Brosse nettoyante
Matériau de la poignée Aluminium
Diamètre (métrique) des poils 45 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes de 30 à 45 mm de diamètre
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15809411
Afficher les documents
Sampling Systems™
8020J-1600
1600 mm
35.57€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15819411
Afficher les documents
Sampling Systems™
8020J-2100
2100 mm
45.25€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15829411
Afficher les documents
Sampling Systems™
8020J-600
600 mm
25.75€
1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15899401
Afficher les documents
Sampling Systems™
8020J-1100
1100 mm
32.15€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
Description
  • Brosses en nylon hygiénique
  • Manche en aluminium robuste
  • Forme de brosse large
Spécification
Spécification
Brosse nettoyante
Aluminium
45 mm
Tubes de 30 à 45 mm de diamètre