Learn More
BRAND™ Flacon Erlenmeyer gradué à col large
Le flacon Erlenmeyer gradué à col large avec bouchon à vis est en polypropylène.
Marque: BRAND™ 93170
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.97000kg
Description
- Haute pureté
- Avec graduations
- Col avec prise rodée standard (bouchon à joint conique, PE-LD : NS 34/35 cat. N° 1444 40, NS 45/40 cat N° 1444 45.)
Spécification
50 ml | |
Col large | |
Oui | |
NS 34/35 |
En PP | |
Flacon Erlenmeyer | |
À vis |