Learn More
BRAND™ Flacons Erlenmeyer en verre à col large
Avec rebord perlé et graduation
Marque: BRAND™ 92824
87.84 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 6.33000kg
Description
- Fabriqués en verre Boro 3.3
- Col large pour faciliter le remplissage
- Conformes aux normes DIN EN ISO 24450
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
34 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10 |
100 ml | |
105 mm | |
64 mm |