Learn More
Kartell™ Flacon à col large avec bouchon inviolable
Click to view available options
Capacité:
250 ml
1 000 ml
Description
- Comprend un bouchon inviolable
- Le bouchon est doté d’une bague de sécurité qui est fixée lorsque le bouchon est vissé
- L’ouverture du flacon casse la bague de sécurité
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité | 1 000 ml |
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe du col | 30mm |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Comprend | Bouchon inviolable |
Matériau | HDPE |
D.I. du col (métrique) | 30mm |
Gamme de produits | Flacon |
Couleur de bouchon | Noir |