Learn More
Gravis Flacons en verre sodocalcique ambré large ouverture col à vis 38mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
500 ml
Description
- Disponibles en plusieurs capacités
- Large col pour une facilité d’accès au contenu
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre sodocalcique |
Nb par paquet | 127/boîte |
Format | Rond |
Type de produit | Flacon à col large |