Learn More
Thermo Scientific™ Wide-Mouth VOA Glass Jars with Closure
GREENER_CHOICE
Code produit. 17328379
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Niveau:
Certifiés
Description:
Cuve transparente de 500 ml I-Chem avec bouchon fermé sur le dessus, petite taille, certifiée VOA
Choose this wide-mouth, glass jar with closure to collect soil samples for VOA testing using methods where a pierceable cap is not required.
Choose Thermo Scientific™ Wide-Mouth Closed-Top VOA Glass Jars to collect soil samples for VOA testing using methods where a pierceable cap is not required. Jars are available in clear or amber Type III glass and have a closed-top cap with bonded PTFE liner that can't fall out. Amber jars are recommended for light-sensitive analytes. Available Certified to meet EPA performance-based specifications for Volatile Organic Analysis or Processed the same way as the certified vials but without certification documentation.
  • Flacon en verre sodocalcique de type III, transparent ou ambré
  • Les cuves ambrées sont recommandées pour les analytes photosensibles
  • Bouchon en polypropylène blanc avec revêtement encollé en PTFE
  • Bouchons assemblés sur les flacons
  • Le col large est idéal pour les échantillons de sols et les liquides visqueux
Cuves certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité assurant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Le séparateur en aggloméré permet de protéger les cuves contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les cuves traitées sont manipulées de la même manière que les cuves certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des cuves certifiées, mais ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.
Cuves certifiées, mais ne portant pas de code-barres et ne comportant pas de certificat d’analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16 oz.
Paramètres de certification VOA
Couleur Transparent
Description Cuve transparente de 500 ml I-Chem avec bouchon fermé sur le dessus, petite taille, certifiée VOA
Diamètre (impériale) 3,58 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 3 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 76,2 mm
Matériau Verre (type 3)
Nbre par carton 24
Bouchon de rechange B167-8900BL
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Matériau de revêtement PTFE
Volume (impériale) jusqu’au rebord 16,1 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 477 mL
Certifications/Conformité Les cuves certifiées et traitées répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils ; fabriquées selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Bouche Large
Forme Straight-sided
Hauteur (métrique) 96 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 3,77 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 89 à 400 mm
Diamètre (métrique) 91 mm
Type de bouchon Bouchon fermé sur le dessus