Learn More
Pissettes à col large ventilées
48.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Description
En PEBD pour une solidité et une flexibilité garanties.Les pissettes ventilées à col large Azlon™ possèdent un bouchon à code couleur qui facilite leur identification.
- Pissettes à épaulements carrés
- Col large pour un remplissage aisé sans éclaboussures ; Valve d’évacuation de vapeur DripLok™ brevetée pour empêcher les égouttements de solvant
- Les bouchons en PP monobloc à code couleur permettent de conserver la forme des pissettes en cours d’utilisation
- Embout de précision pour un réglage fin du jet de liquide
- Flacons translucides non imprimés
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Couleur | Orange (bouchon) |
Matériau | PEBD |
Couleur de bouchon | Orange |
Certifications/Conformité | OSHA HazCom 2012 |
Closure Included | Oui |
Graduated | Non |
Bouche | Large |
Forme | Cylindrique |