Learn More
BrandTech™ Flacons carrés à col large
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Description
- La conception carrée offre un gain de place et un encombrement réduit
Spécification
Capacité | 16,9 oz., 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Matériau | HDPE |
Autoclavable | Non autoclavable |
Hauteur (métrique) | 120 mm |
Matériau du bouchon | PEBD |
Taille du bouchon | GL 65 |
Diamètre (métrique) | 90 x 90 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |