Learn More
Thermo Scientific™ Cuves basses en verre ambré à col large avec bouchon I-Chem™
Code produit. 17664845
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
60 ml
120 mL
120 ml
250 ml
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Produits certifiés
Traité
Traités
Taille du bouchon:
53 à 400 mm
53-400 mm
58 à 400 mm
58-400 mm
70 à 400 mm
Nbre par carton:
24
Conçues pour prélever des échantillons de sols, de boues et de déchets pour une grande variété d’analytes cibles organiques et inorganiques lorsqu’une protection contre la lumière est nécessaire.
Conçues pour prélever des échantillons de sols, de boues et de déchets pour une grande variété d’analytes cibles organiques et inorganiques lorsqu’une protection contre la lumière est nécessaire.Les jarres en verre ambré, basses à col large, Thermo Scientific™ sont disponibles avec la mention certifiées répondant aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques semi-volatiles, des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB) et des métaux, traitées de la même manière que les jarres certifiées mais sans document de certification ou non traitées et prêtes pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Cuve en verre sodocalcique ambré de type III, recommandée pour les échantillons photosensibles
  • Bouchon fermé sur le dessus, blanc en PP avec revêtement en PTFE
  • Tailles disponibles comprises entre 60 et 250 ml
  • Bouchons assemblés sur les flacons (sauf 140-0250NC, bouchon non compris)
Cuves certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiées conformes ou supérieures aux normes basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des PCB et des métaux
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque cuve porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les cuves traitées sont manipulées de la même manière que les cuves certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des cuves certifiées, mais ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.
Les cuves non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 120 ml, 4 oz
Capacité (métrique) 120 mL
Capacité (impériale) 4 oz.
Paramètres de certification Aucun
Couleur Ambré
Description Cuve basse en verre ambré
Diamètre (impériale) interne 1,81 in
Diamètre (impériale) 2,36 in
Diamètre (métrique) interne 4,5 cm
Matériau Verre (type 3)
Nbre par carton 24
Bouchon de rechange B167-5800BL
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Non traitées
Matériau de revêtement PTFE
Volume (impériale) jusqu’au rebord 4,6 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 137 mL
Certifications/Conformité Aucun
Bouche Large
Hauteur (métrique) 69 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 2,71 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58 à 400 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon fermé sur le dessus