Learn More
Thermo Scientific™ Cuves avec septa à col large
Code produit. 16373528
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
60 ml
125 mL
250 mL
Couleur:
Amber
Transparent
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traités
Nbre par carton:
12
24
Ces cuves avec septa à col large en verre sodocalcique de type III sont disponibles en version transparente ou ambrée et sont recommandées pour les méthodes d’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) dans les sols de l’EPA.
Appliquer les méthodes d’analyse des composés organiques volatils (VOA) de sol de l’EPA lors de l’utilisation des cuves de septa à col large Thermo Scientific™.Disponibles en verre sodocalcique de type III transparent ou ambré et sont recommandées pour les méthodes au sol d’analyse des composés organiques volatils (VOA) EPA.Le bouchon avec opercule est équipé d’un septum en silicone percé avec face en PTFE.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Flacon en verre sodocalcique de type III, transparent ou ambré
  • Les cuves ambrées sont recommandées pour les analytes photosensibles
  • Bouchon en PP blanc avec septum lié en silicone revêtu de PTFE
  • Bouchons assemblés sur les flacons
  • Le col large est idéal pour les échantillons de sols et les liquides visqueux
Cuves certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité assurant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Le séparateur en aggloméré permet de protéger les cuves contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les cuves traitées sont manipulées de la même manière que les cuves certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des cuves certifiées, mais ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.
Les cuves non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. En boîte de carton avec séparateurs pour prévenir la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 mL
Capacité (impériale) 4 oz.
Paramètres de certification VOA
Couleur Transparent
Description Cuve transparente petite taille, I-Chem, 125 ml avec septum certifié de 0,060 po
Diamètre (impériale) 2,36 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,8 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 45,7 mm
Matériau Verre (type 3)
Nbre par carton 24
Bouchon de rechange S297-5800
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 4,6 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 137 mL
Certifications/Conformité Les cuves certifiées et traitées répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils ; fabriquées selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Bouche Large
Hauteur (métrique) 69 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 2,71 in
Matériau du bouchon Polypropylène avec septum en PTFE / silicone
Taille du bouchon 58 à 400 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon avec opercule