Learn More
DWK Life Sciences Flacon rond à col large Wheaton™, PEHD, couvercle en PP/PE expansé
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3840 ml
Description
- Polyéthylène haute densité (PEHD) dans une couleur naturelle
- Bonne résistance chimique
- Sans bouchons ou fournis avec bouchons à vis en polypropylène blanc pré-fixés avec joint en PE
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 3840 ml |
Couleur | Naturel |
Matériau | HDPE |
Quantité | 4/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Forme | Rond |
Type de produit | Flacon à col large |
Joint de fermeture | Mousse de polyéthylène |