Learn More
Buerkle™ Récipients à col large, en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
Description
Réservoir de stockage ou de transport en HDPE. Pour liquides, poudres ou granulés.
Spécification
Spécification
Capacité | 10 l |
Capacité (métrique) | 10 L |
Couleur | Translucide |
Description | Récipient à col large |
À utiliser avec (application) | Stockage ou transport de liquides, poudres ou granulés |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | HDPE |
Quantité | Pièce |
Transparence | Oui |
Couleur de bouchon | Transparent |