Learn More
IKA™ WiCo RET Control-visc
Le contrôleur sans fil (WiCo) est utilisé pour le contrôle à distance sans fil du LR1000 control et du RET control-visc.
Marque: IKA™ 0020007259
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le WiCo est équipé d’une prise USB (Universal Serial Bus) avec laquelle le WiCo peut être connecté au poste, l’icône USB apparaît à l’écran
- Si le WiCo n’est pas connecté au poste via un câble USB, les données sont échangées entre le poste et le WiCo via BluetoothR
- Dans ce cas, l’icône BluetoothR s’affiche
- En fonction de la structure du bâtiment, le WiCo peut être utilisé à une distance allant jusqu’à 15 m du poste, en utilisant la connexion BluetoothR
Spécification
5 à 40°C | |
Agitateur magnétique à distance | |
0,3 kg | |
105 x 160 x 40 mm |