Learn More
Euro Protection™ Blouses de laboratoire en polypropylène SPP blanches avec poches
Blouses de laboratoire en polypropylène SPP blanches avec poches
151.00€ - 267.00€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
---|---|
Sexe | Unisex |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non-sterile |
À utiliser avec (application) | Utilisé dans les domaines de l’alimentation, de l’industrie, de l’agroalimentaire et du nettoyage, et pour les visiteurs |
Code produit | Marque | Dimensions | Type de collier | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Type de collier | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12003216
|
Euro Protection™
41113 |
L | Classique |
182.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12033216
|
Euro Protection™
41123 |
L | Officier |
267.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12013216
|
Euro Protection™
41114 |
XL | Classique |
151.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Poignet élastique
- Pour une utilisation dans l’industrie alimentaire, le nettoyage, etc.
Spécification
Blouse de laboratoire | |
Reusable | |
Utilisé dans les domaines de l’alimentation, de l’industrie, de l’agroalimentaire et du nettoyage, et pour les visiteurs | |
40 g/m2 |
Unisex | |
Non-sterile | |
2 poches |