Learn More
3M™ Combinaisons en polypropylène jetables blanches, série 4500
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 in
69 à 71 in
70 à 74 in
73 à 76 in
76 à 78 po
78 à 81 in
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
186 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Conditionnement:
20 pièces
Description
La combinaison CE simple catégorie 1 est conçue pour les travaux domestiques, les applications de nettoyage et de maintenance industrielles légères ou les environnements dans lesquels l’hygiène et la propreté sont essentielles.
- Excellente solution économique permettant à l’utilisateur de rester propre et au sec
- Adaptée pour les applications non dangereuses
- Protection légère et respirante
- Tissu en polypropylène 45 gsm robuste et durable
- Rabat tempête sur la fermeture éclair
- Élastique au niveau de la capuche, des chevilles, aux poignets et à la taille
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Hood Type | 2 parties |
| Afficher plus |