Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains enchevêtrés Scott™ XTRA
GREENER_CHOICE
Code produit. 12638855
Click to view available options
Dimensions (L x l):
315 x 200 mm
Conditionnement:
15 pièces
Code produit. 12638855
Marque: Kimberly-Clark™ 6669
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les essuie-mains en papier Scott™
  • Essuie-mains grand format pliés efficaces pour un séchage complet des mains au quotidien; Conçus pour distribuer une feuille à la fois afin de respecter les normes d'hygiène et de réduire le coût d'utilisation
  • Séchage complet et efficace des mains et réduction du gaspillage grâce à la technologie AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Petite serviette
Longueur (impériale) 20,67 in
Longueur (métrique) 315 mm
Largeur (impériale) 1.31 ft.
Largeur (métrique) 200 mm
Matériau Papier
Poids de base 6,3kg (13,86 lbs)
Certifications/Conformité Écolabel européen
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 315 x 200 mm
Format Enchevêtrée
À utiliser avec (application) Pour les zones de contact avec les aliments et les toilettes très fréquentées (bureaux et hôtels)
À utiliser avec (équipement) Distributeur d’essuie-mains pliés AQUARIUStrade;
Quantité d’emballage 15 x 240 feuilles
Épaisseur 1 pli