Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains enchevêtrés Scott™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
210 x 220 mm
Conditionnement:
15 pièces
Description
- Grâce à la technologie AIRFLEX™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuie-mains enchevêtrés |
| Longueur (impériale) | 21,49 in |
| Longueur (métrique) | 210 mm |
| Largeur (impériale) | 1.31 ft. |
| Largeur (métrique) | 220 mm |
| Matériau | Papier |
| Poids de base | 6,495kg (14,289 lbs) |
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 210 x 220 mm |
| Afficher plus |