Learn More
Spectrum™ Labs Bouchon universel en polypropylène blanc
Code produit. 11521120
Click to view available options
:
Largeur d’étanchéité : 70 mm
Code produit. 11521120
Marque: Spectrum™ Labs 142170
Pince Spectra/Por™
• Fermeture étanche et rapide
• Pour une flottaison verticale, nous recommandons l'utilisation d'une pince flottante (standard ou universelle) et d'une pince lestée ou avec barreau magnétique
• Pince en nylon universelle
• Température max. 90°C
• Pince
Spécification
Type de produit Bouchon universel
Matériau Polypropylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon universel
Couleur Blanc
Méthode de stérilisation Irradiation aux rayons gamma ou oxyde d’éthylène
Plage de températures (métrique) 0°C à 90°C
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (application) Pour tubulure de dialyse RC de qualité standard