Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en polypropylène blanc
Click to view available options
Finition de col:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Quantité:
100
144
288
370
500
1300
2100
Description
- Le revêtement en polyéthylène expansé offre un joint étanche et une résistance chimique aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
- Le revêtement en polyéthylène expansé revêtu de PTFE offre une résistance chimique excellente pour les échantillons environnementaux, les produits pharmaceutiques et les réactifs de diagnostic
- Le revêtement en poly/vinyle offre une excellente protection contre l’humidité pour les acides doux, les alcalis, les solvants, les alcools, les huiles et les produits aqueux
Spécification
Couleur | Blanc |
Quantité | 500 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 15-425 |
Closure Included | Non |
Type de produit | Bouchon à revêtement |
Joint de fermeture | Mousse de PTFE / polyéthylène |
Matériau du bouchon | Polypropylène |