Learn More
Mutexil™ Coiffes de protection blanches en matériau non tissé à clips
40.00 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
19 in.
20 in.
Description
- PP
- Jetable
- Style bouffant
- Plissée
- Blanc
Spécification
Type de produit | Bouchon protecteur |
Dimensions | 20 in. |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Quantité | 1000/boîte |