Learn More
Fisherbrand™ Plateaux à usage général en plastique blanc
Code produit. 12357237 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
460 x 260 mm
570 x 340 mm
570 x 540 mm
680 x 540 mm
700 x 460 mm
1130 x 540 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12357237
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.
  • Disponibles en différents formats pour un usage général ou l’utilisation de matières présentant un risque biologique ou de radiation
  • Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire
  • Tous les plateaux sont fournis à l’achat avec un revêtement gratuit
  • D’autres revêtements en APET respectueux de l’environnement sont fournis dans des boîtes de 25
Spécification
Dimensions (L x l) 570 x 340 mm
Couleur Blanc
Longueur (métrique) 570 mm
Matériau Plastique
Type Plateau
Largeur (métrique) 340 mm
À utiliser avec Confinement sûr des déversements, protection de la paillasse de laboratoire
Comprend Revêtement
Nb par paquet 1/boîte
Forme Rectangulaires