Learn More
Fisherbrand™ Plateaux à usage général en plastique blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
460 x 260 mm
570 x 340 mm
570 x 540 mm
680 x 540 mm
700 x 460 mm
1130 x 540 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponibles en différents formats pour un usage général ou l’utilisation de matières présentant un risque biologique ou de radiation
- Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire
- Tous les plateaux sont fournis à l’achat avec un revêtement gratuit
- D’autres revêtements en APET respectueux de l’environnement sont fournis dans des boîtes de 25
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 460 x 260 mm |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (métrique) | 460 mm |
| Matériau | Plastique |
| Type | Plateau |
| Largeur (métrique) | 260 mm |
| À utiliser avec | Confinement sûr des déversements, protection de la paillasse de laboratoire |
| Comprend | Revêtement |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Forme | Rectangulaires |