Learn More
Fisherbrand™ Plateaux Bio-Hazard en plastique blanc
Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ CSR-TO3
Code produit. 12387207
  • 66.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponibles en différents formats pour un usage général ou l’utilisation de matières présentant un risque biologique ou de radiation
  • Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire
  • Tous les plateaux sont fournis à l’achat avec un revêtement gratuit
  • D’autres revêtements en APET respectueux de l’environnement sont fournis dans des boîtes de 25
Spécification
Spécification
57 x 54 cm
57 cm
Plateau de confinement des déversements
Confinement sûr des déversements, protection de la paillasse de laboratoire
1/boîte
Blanc
Plastique
54 cm
Revêtement
Rectangulaires