Learn More
ABEBA™ Chaussures professionnelles blanches
Description
- Autoclavables à 121&°C pendant 15 minutes (sans additifs)
- Blanches
- Antistatiques
- Lavables à 60° C
- Sangle de talon réglable et pliable
- Antidérapantes conformément à la norme SRC et EN ISO 20347: 2012
- CE EN ISO 20347: 2012
Spécification
Spécification
Couleur | White |
Modèle | 9600 |
Type de produit | Controlled Environments Shoes |