Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains enchevêtrés Kleenex™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
260 x 225 mm
Conditionnement:
18 pièces
Description
- Formats enchevêtrés permettant de générer moins de gaspillage, d'espacer les intervalles de recharge et de réduire les coûts
- La boîte distributrice étanche aux éclaboussures garantit une hygiène optimale à chaque utilisation
- Luxueux essuie-mains à 1 pli doux, robustes et absorbants pour les entreprises soucieuses de projeter une image professionnelle et de qualité
- Améliorez votre expérience des sanitaires avec la marque de confiance et reconnue Kleenex™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Petite serviette |
| Longueur (impériale) | 18,56 in |
| Longueur (métrique) | 260 mm |
| Largeur (impériale) | 1.29 ft. |
| Largeur (métrique) | 225 mm |
| Matériau | Papier |
| Poids de base | 5,1 kg (11,22 lbs) |
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 260 x 225 mm |
| Afficher plus |