Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains enchevêtrés Kleenex™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
214 x 210 mm
Conditionnement:
15 pièces
Description
- Serviettes à 2 épaisseurs (2 790 au total)
- Essuie-mains pliés enchevêtrés distribués à l’unité, réduisant les déchets et conservant la fréquence de recharge et les coûts au minimum
- Certification FSC
- Essuie-mains souples, forts et absorbants pour les mains qui offrent une sensation de qualité lorsqu’ils sont utilisés
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuie-mains enchevêtrés Kleenex Ultra |
| Longueur (impériale) | 1.81 ft. |
| Longueur (métrique) | 217 mm |
| Largeur (impériale) | 1.29 ft. |
| Largeur (métrique) | 210 mm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 214 x 210 mm |
| Format | Enchevêtré |
| À utiliser avec (application) | Busy Washrooms |
| Afficher plus |