Learn More
DuPont™ Proshield™ 20 SFR
362.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Combinaison à propagation de flamme limitée avec capuche à 3 pièces
- Construction non tissée en polypropylène SMS à propagation de flamme limitée
- Coutures externes cousues orange permettant l’identification et la différenciation visuelles
- Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille
- Fermeture éclair à rabat
- Blanc avec coutures orange
- Antistatique et sans halogène.
- Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5 et 6
- Indice EN 14116 1 (propagation de flamme limitée), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
Dimensions | XXXL |
Matériau | SMS ignifugé |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | A capuche |
Hood Type | 3 panneaux |
Type de bouchon | Fermeture à glissière avec rabat-tempête |