Learn More
3M™ Blouses de laboratoire jetables blanches pour visiteurs, série 4400
Code produit. p-8004233
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3X-Large
3XL
4XL
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12857310
Marque: 3M™ 7000089699
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour applications hygiéniques. La série 3M de blouses de laboratoire jetables pour visiteurs est fabriquée en polypropylène léger.
  • Idéales pour les applications d’hygiène
  • Polypropylène 100 % souple, respirant et léger
  • Fermeture à glissière
  • Poche interne
  • 3M Catalog# 4440-3XL, 3M Catalog# 4440-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions 4XL
Sexe Unisexe
Matériau PP
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de manchette Élastique
Jetable Oui
Résistance Poussière et liquides non dangereux, Dust
Type de couture Surfilée
Taille (impériale) de la poitrine 46 à 52 po
Taille (métrique) de la poitrine 117 à 132 cm
Certifications / conformité (Europe) CE Category 1
À utiliser avec (application) Poussière et liquides non dangereux
Comprend Poche interne pour les utilisateurs gauchers (13 x 12 cm (H x l))
Type d’emballage Emballage individuel