Learn More
Buerkle™ Forceps jetables blancs
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Type de pointe:
Large
Pointu, incliné
Pointues
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Les poignées cannelées garantissent également une manipulation optimale et sécurisée avec une grande précision au travail
- Les forceps en plastique léger à usage unique permettent d’alléger la tâche au travail
- Les assistants de laboratoire fabriqués en salle blanche répondent aux normes les plus rigoureuses et évitent la contamination croisée ou les impuretés dans l’échantillon examiné
- Les pinces brucelles de laboratoire conviennent aux applications chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques, ainsi qu’à l’industrie agro-alimentaire et aux utilisations scientifiques
- Les forceps stériles sont conditionnés individuellement
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
- Embout pointu / incliné : Les forceps jetables ont des pointes de préhension fines, lisses et incurvées. Différents matériaux peuvent être conservés et traités de manière fiable avec des embouts pointus
- Embout pointu : Les forceps anatomiques ont un embout, cannelé à l’intérieur. Cela permet de saisir les matériaux sensibles de manière fiable
- Embout large : Les forceps jetables ont des extrémités avec un embout large. L’embout large est lisse et émoussé. Il empêche le matériau d’être endommagé lorsqu’il l’est saisi
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Large |
| Nb par paquet | 100 (large pack) |
| Longueur (impériale) | 5,12 in |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 130 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Standard |