Learn More
3M™ Combinaisons de protection laminées SMS combinées blanches/bleues
Code produit. p-8004397
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Très grand format
3XL
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 12912325
Marque: 3M™ 7000089639
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Avec un pan arrière respirant pour améliorer la circulation de l’air et réduire l’accumulation de chaleur. Les combinaisons de protection 3M™ sont fabriquées à partir d’un matériau laminé de haute qualité.
  • Pan arrière respirant pour améliorer la circulation de l’air et réduire l’accumulation de chaleur.
  • Les manchettes maillées fournissent une fermeture de poignet souple pour un confort accru par rapport aux bouchons élastiques.
  • Élastique à la taille et aux chevilles pour plus de commodité et de liberté de mouvement.
  • Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête scellable pour plus de commodité et pour une protection supplémentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions S
Sexe Unisexe
Jetable Single-use
Type de taille Élastique
Type de manchette Maille
Type de goulot Capuche
Stérilité Non stérile
Type de protection Catégorie III
Modèle 4535W
Hauteur (métrique) 164 à 170 cm