Learn More
3M™ Combinaisons de protection laminées SMS combinées blanches/bleues
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Très grand format
3XL
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Pan arrière respirant pour améliorer la circulation de l’air et réduire l’accumulation de chaleur.
- Les manchettes maillées fournissent une fermeture de poignet souple pour un confort accru par rapport aux bouchons élastiques.
- Élastique à la taille et aux chevilles pour plus de commodité et de liberté de mouvement.
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête scellable pour plus de commodité et pour une protection supplémentaire.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Jetable | Single-use |
| Type de taille | Élastique |
| Type de manchette | Maille |
| Type de goulot | Capuche |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de protection | Catégorie III |
| Modèle | 4535W |
| Afficher plus |