Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno noires et blanches de 384 puits
Réalisez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs avec ces plaques immunologiques à 384 puits blanches et noires.
Marque: Thermo Scientific™ 460372
285.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs avec les plaques immunologiques à 384 puits blanches et noires Thermo Scientific™. Idéales pour les tests ELISA et les tests de liaison, ces plaques sont compatibles avec les instruments courants. Elles offrent une fiabilité de lot à lot et une reproductibilité de puits à puits pour des résultats optimaux.
Caractéristiques :
- La plaque présente un encombrement SBS, s’adapte à l’équipement standard et est disponible avec des puits à fond plat
- La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich
- La plaque est proposée en noir ou blanc pour un choix optimal du type d’application
- Une liaison certifiée permet l’homogénéité/reproductibilité.
Blanc :
- Réflexion maximale / autofluorescence minimale et autoluminescence
Noir :
- Minimise les interférences, la lumière rétrodiffusée et le bruit de fond dans la lecture de fluorescence
Compatibles avec :
Couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Hydrophile | |
Sans couvercle | |
16 x 24 | |
Blanc | |
Polystyrène | |
100 μl | |
MaxiSorp | |
Fluorescence et luminescence | |
10 | |
Anticorps (glycoprotéines) |
Étalon | |
Chimiluminescence | |
30 boîtes | |
Microplaque | |
384 | |
Non stérile | |
Carré | |
30 | |
Aucun | |
F384 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.