Learn More
Dostmann Electronic Minuteur numérique de type II, blanc, pile AAA
Minuteur et chronomètre électroniques robustes et fiables avec grand écran et réglage à 10 touches qui compte ou décompte de 10 heures à 1 seconde.
Marque: Dostmann Electronic 5020-0389
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.08100kg
Description
- Minuteur de courte durée
- Minuteur électronique et chronomètre à grand écran avec 10 touches Compte jusqu’à 10 heures et 1 seconde ou décompte à partir de cette valeur.
- Avec clip de poche, support de paillasse, fixation magnétique et pile AAA 1,5 V.
- Dimensions (l x H x P) : 60 x 70 x 25 mm
- Poids : 95 g
Spécification
Minuterie numérique II | |
1 s | |
Blanc | |
Pour les applications alimentaires, en laboratoire, et dans les domaines de l’éducation et des loisirs |
1 s à 10 h | |
AAA | |
95 g | |
1Chaque |