Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno blanches de 96 puits
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs comme des ELISA et des tests de liaison grâce aux plaques Immuno blanches à 96 puits Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ 436110
418.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-14
Utilisez le code promo "21632" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10396181
  • 627.00€ / 80 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21632
Description
Description
Effectuez des immunodosages quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce aux plaques Immuno blanches à 96 puits de Thermo Scientific™, compatibles avec les instruments courants. Ces plaques permettent dʼobtenir des résultats optimaux, une grande fiabilité entre les lots et une reproductibilité entre les puits.
Caractéristiques
  • La plaque présente un encombrement conforme aux normes SBS — compatible avec les équipements standard
  • Proposée avec des puits à fond plat ou rond
  • Choix de trois types de surface pour liaison optimale
  • Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface :
  • Plaques Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
  • La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich
  • Les plaques Thermo Scientific Microfluor 2 et Microlite 2+ sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
Blanc :
  • Offre une réflexion maximale
  • Autofluorescence et autoluminescence minimales
Compatibles avec :
Couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hydrophile
Sans couvercle
8 x 12
Blanc
PS
350 μl
MaxiSorp
Fluorescence et luminescence
10
Anticorps (glycoprotéines)
Étalon
Fluorescence
80 boîtes
Microplaque
96
Non stérile
Rond
80
80/boîte
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.