Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno blanches de 96 puits
GREENER_CHOICE
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs comme des ELISA et des tests de liaison grâce aux plaques Immuno blanches à 96 puits Thermo Scientific™.
Brand:  Thermo Scientific™ 7572
192.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
 View more versions of this product
Product Code. 10190725
  • 246.44€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Effectuez des immunodosages quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce aux plaques Immuno blanches à 96 puits de Thermo Scientific™, compatibles avec les instruments courants. Ces plaques permettent dʼobtenir des résultats optimaux, une grande fiabilité entre les lots et une reproductibilité entre les puits.
Caractéristiques
  • La plaque présente un encombrement conforme aux normes SBS — compatible avec les équipements standard
  • Proposée avec des puits à fond plat ou rond
  • Choix de trois types de surface pour liaison optimale
  • Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface :
  • Plaques Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
  • La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich
  • Les plaques Thermo Scientific Microfluor 2 et Microlite 2+ sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
Blanc :
  • Offre une réflexion maximale
  • Autofluorescence et autoluminescence minimales
Compatibles avec :
Couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Légèrement hydrophile
Avec couvercle
8 x 12
Blanc
PS
280 μl
Rond
50
Aucun
Étalon
Chimiluminescence
50 boîtes
Microplaque
96
Microlite 2+
Luminescence
10
Anticorps (glycoprotéines) et protéines
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.