Learn More
Nasco Sachet pour échantillons de thio à maintien vertical et à écriture immédiate Whirl-Pak™
Le sachet tient complètement tout seul et contient 10 mg de thiosulfate de sodium actif pour neutraliser le chlore dans les échantillons d’eau.
42.82€ - 80.45€
Spécification
Type de produit | Sachet à maintien vertical |
---|---|
Quantité | 25 sachets / poche, 100 sachets/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Dimensions (L x l) | Épaisseur (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Dimensions (L x l) | Épaisseur (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11757954
|
Nasco
B01402WA |
4 oz. | 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 po) | 2,50 mil | 118 mL |
42.82€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11787954
|
Nasco
B01403WA |
10 oz. | 23 x 11,5 cm (9 x 4,5 po) | 3 mil | 300 ml |
80.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Le sachet tient complètement tout seul et contient 10 mg de thiosulfate de sodium actif pour neutraliser le chlore dans les échantillons d’eau.
- Un gousset spécial situé sur le fond du sachet s’aplatit lorsque de l’eau est mise dans le sachet, ce qui lui permet de tenir complètement tout seul.
- Aucun rack ou autre support n’est nécessaire pour maintenir le sachet à la verticale.
- Oubliez le lavage et la stérilisation des flacons en verre et l’élimination des flacons coûteux.
- Stériles et incassables
Spécification
Sachet à maintien vertical | |
25 sachets / poche, 100 sachets/boîte |