Learn More
Nasco Sachets en PE Whirl-Pak™ Thio-Bag™ pour l’échantillonnage de l’eau chlorée
Idéal pour l’échantillonnage de l’eau potable, de l’eau de piscine, des effluents et des déchets industriels
41.13€ - 77.80€
Spécification
Description | Whirl-Pak Thio-Bags standards |
---|---|
À utiliser avec (application) | Échantillonnage de l’eau chlorée |
Comprend | Contient une pilule de 25 mg de thiosulfate de sodium. |
Matériau | Polyéthylène |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Dimensions (L x l) | Épaisseur (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Dimensions (L x l) | Épaisseur (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11767944
|
Nasco
B01040WA |
4 oz. | 18 x 7,6 cm (7 x 3 po) | 2,25 mil | 118 mL |
41.13€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11740334
|
Nasco
B01254WA |
18 oz. | 23 x 11,5 cm (9 x 4,5 po) | 2,50 mil | 532 mL |
77.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Ideal for sampling potable water, swimming pool water, effluents and industrial wastes
Sachets stériles incassables pour le prélèvement et la déchloration d’échantillons d’eau et d’eaux usées en vue d’un examen bactériologique conforme aux exigences de l’EPA et de l’APHA.
- Économiques et faciles à éliminer
- Le sachet de 4 oz. (118 ml) contient une pilule non toxique et non nutritive imprégnée de thiosulfate de sodium 10 mg et contient 100 ml de ligne de remplissage
- Le sachet de 18 oz. (532 ml) contient 25 mg de thiosulfate de sodium et 300 ml de ligne de remplissage
Spécification
Whirl-Pak Thio-Bags standards | |
Contient une pilule de 25 mg de thiosulfate de sodium. | |
Stérile | |
82°C |
Échantillonnage de l’eau chlorée | |
Polyéthylène | |
100/boîte |