Learn More
Nasco Sachets à filtre pour mélangeur d’homogénéisateur à surface d’écriture Whirl-Pak™
Filtrent les solides d’un échantillon lors de l’utilisation d’un mélangeur homogénéisateur. Les Sachets à filtre stériles Whirl-Pak™ pour Mélangeurs de laboratoire contiennent une couche intermédiaire finement perforée pour filtrer les solides. Ils comportent des languettes anti-perforation qui facilitent la formation d’une fermeture sans fuite.
285.14€ - 389.00€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA Approved |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Type de bouchon | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Type de bouchon | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11763839
|
Nasco
B01318WA |
55 oz. | Rouleau et fil | 1,6 L |
285.14€
250 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16811600
|
Nasco
B01547WA |
55 oz | Pas de joint | 1,6 L |
389.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Filtrent les solides d’un échantillon lors de l’utilisation d’un mélangeur homogénéisateur.Les sachets à filtre stériles Whirl-Pak™ pour mélangeurs de laboratoire contiennent une couche intermédiaire finement perforée pour filtrer les solides.Ils comportent des languettes anti-perforation qui facilitent la formation d’un bouchon sans fuite.
- Excellent pour les échantillons liquides, semi-solides ou solides
- La couche filtrante sépare les liquides et les solides, ce qui facilite le pipetage
- La capacité est mesurée en onces liquides lorsque le sachet est fermé et que la languette est pliée trois fois
- Surface d’écriture blanche
- Utilisation conseillée avec la plupart des mélangeurs d’homogénéisateur
- Languettes anti-perforation sans pointes tranchantes pour endommager les sachets ou les gants
- Collectez, mélangez et incubez des échantillons dans un seul récipient ; réduction de l'impact du CO2 sur la bouteille d'échantillonnage
- Polyéthylène
Informations sur la commande
Ne pas utiliser à des températures supérieures à 82°C (180°F).
Compliance
Répondent aux exigences relatives aux récipients à usage unique pour le lait et les produits laitiers.
Spécification
FDA Approved | |
Polyéthylène | |
Stérile |