Learn More
Nasco Sachets d’échantillonnage de surface environnementale Whirl-Pak™ Speci-Sponge™
GREENER_CHOICE
Échantillonneur d’éponge absorbante stérile pratique dans un sachet Whirl-Pak stérile.
Marque:  Nasco B01392WA
Code produit. 16881590
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Convenient sterile absorbent sponge sampler in a sterile Whirl-Pak bag
  • Conçu pour tester les surfaces de travail et le matériel pour les agents Salmonella, Listeria, et autres agents pathogènes d’origine alimentaire
  • Le produit sec “Speci-Sponge” mesure 1,5 × 3 × 0,63 po (3,8 × 7,6 × 1,6 cm) ; il n’est pas traité d’avance avec un bactéricide
  • Ajoutez simplement du diluant, essuyez la surface d’essai et retournez l’éponge dans son sachet de 18 oz. (532 ml)
  • L’échantillon autonome peut alors être expédié pour analyse
  • L’éponge va essuyer une grande surface ; les languettes antiperforation du sachet réduisent les dommages à l’échantillon
  • La surface d’écriture blanche facilite l’étiquetage et l’identification
Informations sur la commande
Disponible avec ou sans gant stérile.
Spécification
Spécification
Avec éponge sèche et gant
532 mL
0,038 mm
23 x 11,5 cm (9 x 4 po.)
23 cm
11,5 cm
18 oz
Pour les surfaces environnementales
1,50 mil
9 in
4 in