Learn More
Sachets avec zone d’écriture en polyéthylène Whirl-Pak™
Marque: Whirl Pak B01490WA
285.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Description
Sachet Whirl-Pak™ stérile• Sachet Whirl-Pak™
• Etanche aux liquides et aux odeurs
• Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
• Pour échantillon liquide ou solide
• Polyéthylène épais et transparent, chimiquement inerte
• Pour broyeur 400mL. Epaisseur 102μm sauf 12047, 76μm
• Sachet Whirl-Pak™ stérile avec zone de marquage
• Sachet Whirl-Pak™pour broyeur 400mL
Spécification
384 ml |